Merck
N-903
Supelco
ノルダゼパム-d5 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D5H6ClN2O
CAS番号:
分子量:
275.74
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
AKPLHCDWDRPJGD-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノルジアゼパムは、不安やパニック発作の治療のために処方されるベンゾジアゼピンです。この安定標識された内部標準は、尿薬物検査、臨床毒性学、法医学分析、または同位体希釈法のためのLC/MSもしくはGC/MSによる尿、血清、血漿中のノルジアゼパムレベルの定量に適しています。ノルジアゼパムは、ベンゾジアゼピンジアゼパムとクロロジアゼポキシドの主要代謝生成物でもあります。
アプリケーション
  • 向精神薬検出における検証: ある研究では、死後全血サンプル中のノルジアゼパム-d5 を含む複数の精神活性物質を検出する高速 UPLC-MS/MS 法が開発され、法医学毒物学および薬物モニタリングにおけるその有用性が強調されました(Barone et al., 2023)。
  • 新生児薬物曝露研究への応用:研究では、ノルジアゼパム-d5 を基準として液体クロマトグラフィー-高解像度質量分析法を採用し、新生児の毛髪分析を通じて妊娠中のベンラファキシン曝露を判定し、小児法医学調査におけるその価値を示しました(Favretto et al., 2010)。
  • 毛髪サンプルでの検出:ノルジアゼパム-d5 の使用は、麻薬中毒者の毛髪サンプルにおけるベンゾジアゼピンの摂取量を特定するためのフランスの研究で検討され、慢性曝露分析のための安定同位体標識標準としての有効性が実証されました(Vayssette et al., 1996)。
  • ベンゾジアゼピン代謝物の GC/MS 分析: 尿中のノルジアゼパムを含む一般的なベンゾジアゼピン代謝物を分析する方法が開発され、毒性試験においてより信頼性が高く再現性のある結果を生み出すノルジアゼパム-d5 の応用が示されました(West and Ritz, 1993)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-903-CC:
N-903-1ML:4548173314648