安全性情報
B-033
Supelco
ベンゾジアゼピン多成分混合液-8 溶液
250 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Alprazolam
Clonazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Lorazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Temazepam
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC/IV (Portugal)
濃度
250 μg/mL each component in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
ルーチンに検査しているベンゾジアゼピン、アルプラゾラム、クロナゼパム、ジアゼパム、フルニトラゼパム、ロラゼパム、ニトラゼパム、オキサゼパムおよびテマゼパムの認定済みスパイキング溶液®。この多成分混合液は、直線性標準、較正物質、またはコントロールの調製に使用することだけでなく、内部技能試験などの他の重要な定量的アプリケーション、または試薬の調製、アッセイ開発、機器のIQ/OQにおいてOEM使用するのに適しています。各成分の認定済み濃度値により、希釈エラーやサンプルの再実行によるプールの作り直しにかかる時間が短縮されるので、効率が向上します。
アプリケーション
  • 薬理学研究の参照標準: ベンゾジアゼピン多成分混合物-8 溶液の使用は、薬理学研究の参照標準として機能し、ベンゾジアゼピンの研究のための分析方法の較正と検証に役立ちます。このアプリケーションは、製薬研究と臨床診断の両方で正確な測定と分析を確保するために不可欠です(Gunawan et al., 2012)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Alprazolam
    Clonazepam
    Diazepam
    Flunitrazepam
    (±)-Lorazepam
    Nitrazepam
    Oxazepam
    Temazepam
    すべて表示 (8)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-033-CC:
B-033-1ML:4548173317434