品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: insoluble
methanol: soluble
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
Cc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
VREFGVBLTWBCJP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
適用法令
Jan Code
A8800-10MG-PW:
A8800-50MG-PW:
A8800-BULK:
A8800-50MG:4548173187716
A8800-10MG:4548173187709
A8800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)