Merck
A-907
Supelco
α-ヒドロキシアルプラゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13ClN4O
CAS番号:
分子量:
324.76
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI Key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゾジアゼピンであるアルプラゾラムの主要な尿中代謝産物です。アルプラゾラムは、一般的にXanax®という商品名で販売されており、パニックや、全般性不安障害および社会不安障害を含む他の不安障害の治療に承認された、短時間作用型抗不安薬です。この認定済みのSnap-N-Spike® 標準溶液は、法医学分析、臨床毒性学、尿薬物検査、疼痛処方モニタリングなどの用途において、LC/MSまたはGC/MSでの使用に適しています。
アプリケーション
  • ロピニロール塩酸塩の推定のための高性能液体クロマトグラフィー法の開発と検証に化学測定アプローチを適用します。: この研究では、®LiChrospher 100 RP-18 エンドキャップ(5 µm)カラムを使用してロピニロール塩酸塩を推定し、堅牢な HPLC 法の開発におけるその有効性を示しています。ケモメトリックス手法により、方法の開発と検証が強化され、高い精度と正確性が実証されています(Fatima et al., 2019)。
  • 液体クロマトグラフィー質量分析法による体液中のモルヒネとその代謝物の迅速で高感度な測定法。: この研究では、LiChrospher® 100 RP-18 エンドキャップ(5 µm)カラムを使用して、体液中のモルヒネとその代謝物を検出するための高感度 LC-MS 法を開発し、バイオ分析アプリケーションにおけるカラム′の能力を強調しています(Schänzle et al., 1999)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-907-CC:
A-907-1ML:4548173316581
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
V D Schmith et al.
Journal of clinical pharmacology, 31(6), 571-579 (1991-06-01)
In a double-blind, randomized, placebo-controlled study, the pharmacokinetics of alprazolam and its active metabolite, alpha-hydroxyalprazolam, were determined in 12 normal subjects and 12 dialysis patients [7 hemodialysis (HD) patients and 5 continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients]. Blood samples were
Annika Allqvist et al.
European journal of clinical pharmacology, 63(2), 173-179 (2007-01-04)
The antifungal drug ketoconazole (KTZ) is known as an inhibitor of, especially, the CYP3A subfamily, which catalyzes the metabolism of a large variety of drugs. Interactions between KTZ and CYP3A substrates have been reported both in vivo and in vitro.
D J Crouch et al.
Journal of analytical toxicology, 23(6), 479-485 (1999-10-12)
A sensitive and specific electrospray ionization high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) method has been developed for the quantitative determination of alprazolam (AL) and alpha-hydroxyalprazolam (OH-AL) in plasma. After the addition of deuterium labeled internal standards of AL and OH-AL
K M Höld et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 31(9), 1033-1038 (1996-09-01)
A sensitive and specific method was developed for the determination of alprazolam and its major metabolite alpha-hydroxyalprazolam in plasma. After the addition of deuterium-labeled internal standards, plasma samples were buffered to pH 9 with 1 ml of saturated sodium borate
Agneta Wennerholm et al.
European journal of clinical pharmacology, 61(2), 113-118 (2005-04-05)
(1) To determine the pharmacokinetic parameters of alprazolam and its two metabolites in plasma from healthy volunteers; (2) to identify a suitable single time point to take a plasma sample for CYP3A phenotyping. Twelve healthy Swedish volunteers received a single