Merck
H-922
Supelco
α-ヒドロキシミダゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13ClFN3O
CAS番号:
分子量:
341.77
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChI Key
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ヒドロキシミダゾラムは、ベンゾジアゼピンミダゾラムの尿や血液中の活性を有する主要代謝物です。ミダゾラムは、Dormicum、Hypnovel®およびVersedの名称で、不眠症および発作の鎮静剤および治療薬として販売されています。このCertified Spiking Solution®は、法医学分析や臨床毒物学から尿薬物検査までの様々なLC/MSまたはGC/MSアプリケーションのためのキャリブレーターまたはコントロールに使用するための出発材料として適しています。
アプリケーション
  • 薬力学的研究: α-ヒドロキシミダゾラムは、ミダゾラムとその代謝物が神経活動に及ぼす影響を比較するための薬力学的研究で使用されています。この研究は、大脳新皮質神経ネットワークに対する抑制効果に関する洞察を提供し、ベンゾジアゼピン系薬剤の作用の理解に役立ちます(Balk et al., 2017)。
  • 代謝経路研究: 研究では、シトクロム P450 ノックアウトマウスにおける薬物間相互作用と代謝の研究における α-ヒドロキシミダゾラムの使用について調査しています。このアプリケーションでは、薬物代謝に影響を与える代謝経路と相互作用を調べる役割を強調しています。これは、薬物開発と治療の最適化にとって重要です(Grimsley et al., 2013)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Hypnovel is a registered trademark of Hoffman-LaRoche & Co. AG
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-922-1ML:4548173316253
H-922-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-throughput analysis of in vitro cytochrome p450 inhibition samples using mass spectrometry coupled with an integrated liquid chromatography/autosampler system.
Ann Brown et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(8), 1207-1210 (2010-03-20)
Ruut Kaartama et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(19), 1668-1676 (2011-05-03)
A sensitive and selective gas chromatographic mass spectrometric method for the determination of midazolam and its biologically active metabolite, 1-hydroxymidazolam, in rabbit plasma has been developed and validated. Sample preparation includes mixed-mode solid-phase extraction and derivatization with silylating reagents. Midazolam-d4
J Atzrodt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(18), 5658-5667 (2012-08-15)
The syntheses of stable isotope labelled internal standards of important CYP-isoform selective probes, like testosterone 1, diclofenac 3, midazolam 5, and dextromethorphan 7, as well as their corresponding hydroxylated metabolites 6β-hydroxytestosterone 2, 4'-hydroxydiclofenac 4, 1'-hydroxymidazolam 6 and dextrorphan 8 are
Cyrille Marvalin et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 42(3), 285-293 (2011-10-26)
Midazolam, a potent benzodiazepine derivative and a typical substrate of CYP3A4/3A5, is essentially metabolized in human into 1'-hydroxymidazolam, then eliminated as the corresponding phase II metabolite, the 1'-O-β-D-glucuronide derivative. A high yield alternative to the current multistep synthesis of 1'-hydroxymidazolam
Kazunori Iwanaga et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 38(8), 1286-1294 (2010-05-14)
Furanocoumarins in grapefruit are known to show inhibitory effects against P-glycoprotein (P-gp) and CYP3A4 in intestinal epithelial cells; however, furanocoumarin derivatives are widely contained in the plants of Rutaceae and Umbelliferae families, which are used as components of Kampo extract