Merck
A-903
Supelco
アルプラゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13ClN4
CAS番号:
分子量:
308.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
VREFGVBLTWBCJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アルプラゾラムは、全般性不安障害や社交不安障害などの不安やパニック障害の治療薬として使用されるベンゾジアゼピン系薬剤です。この認定標準物質は、法廷分析、臨床毒性検査から尿中薬物検査、そして疼痛処方薬モニタリングまで、LC/MSまたはGC/MSによる幅広い検査用途に適しています。アルプラゾラムはXanaxという商品名で販売されています。®
アプリケーション
  • 持続放出用アルプラゾラム固体脂質ナノ粒子: この研究では、コンプリトールベースのアルプラゾラム固体脂質ナノ粒子の開発を検討し、ベンゾジアゼピン生化学における持続放出製剤の新しいアプローチを実証しています。この技術は、抗不安薬の薬物動態を改善し、制御放出とバイオアベイラビリティの向上を保証するために重要です(Rao et al., 2022)。
  • 生物学的サンプル中のアルプラゾラムの抽出: α-ピリジルアミンをグラフトしたナノグラフェン酸化物を使用した分散固相抽出をアルプラゾラムに適用します。これは、法医学および臨床毒物学にとって重要です。この方法は、神経薬理学研究にとって極めて重要な、複雑な生物学的マトリックスにおけるベンゾジアゼピンの検出精度を高めます(Parsayi Arvand et al., 2023)。
  • 薬物乱用分析におけるラマン分光法: アルプラゾラムを含む乱用薬物の検出にポータブルラマン分光法を活用します。この研究は、迅速で非破壊的な検査方法の開発におけるアルプラゾラム研究ソリューションの重要性を強調し、法医学の進歩に貢献します(Santos et al., 2022)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-903-CC:
A-903-1ML:4548173317496
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J M Jonas et al.
The Journal of clinical psychiatry, 54 Suppl, 25-45 (1993-10-01)
A review of the worldwide published literature was conducted to assess the efficacy and safety of alprazolam for the treatment of anxiety disorders, panic disorder, and depression in comparison with those of other active drugs (including other benzodiazepines and antidepressant
E M Sellers et al.
The Journal of clinical psychiatry, 54 Suppl, 64-75 (1993-10-01)
The incidence of nonmedical use of alprazolam is very low relative to its widespread legitimate medical use; in fact, given the millions of patients who have received this medication, the incidence is remarkably small. In particular, among patients with anxiety
Dean T Acheson et al.
Human psychopharmacology, 27(4), 419-427 (2012-07-12)
Heightened anticipation of future events has been characterized as a feature of certain anxiety disorders. In functional magnetic resonance imaging studies, anticipation of fearful/threatening images has been shown to robustly activate the insular cortex and amygdala in healthy subjects, in
J O Cole et al.
The Journal of clinical psychiatry, 54 Suppl, 49-61 (1993-10-01)
A review of the published case reports of adverse behavioral episodes or unexpected psychopathology in patients taking benzodiazepines was undertaken in an attempt to determine if these adverse or unexpected events are more likely to occur with alprazolam when compared
D J Greenblatt et al.
Clinical pharmacokinetics, 24(6), 453-471 (1993-06-01)
Alprazolam is a triazolobenzodiazepine that is extensively prescribed in the Western world for the treatment of anxiety and panic disorders. Its benzodiazepine receptor binding characteristics are qualitatively similar to those of other benzodiazepines. The drug is metabolised primarily by hepatic