特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])=NC2
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
ZURUZYHEEMDQBU-RALIUCGRSA-N
アプリケーション
- GC-MS confirmation of benzodiazepine metabolites: Research utilized alpha-Hydroxyalprazolam-d5 as a reference standard in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for confirming urinary benzodiazepine metabolites, enhancing the reliability of forensic toxicology testing (Meatherall, 1994).
- GC/MS analysis of benzodiazepine metabolites: The study employed alpha-Hydroxyalprazolam-d5 for the GC/MS analysis of common benzodiazepine metabolites, establishing its application in improving analytical methodologies within toxicological evaluations (West and Ritz, 1993).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-908-1ML:4548173316598
A-908-CC:
試験成績書(COA)