安全性情報
SRP0516
Sigma-Aldrich
GLS1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
別名:
GAC, GAM, GLS, GLS1, KGA, glutaminase, glutaminase transcript variant 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
frozen liquid
分子量
72.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GLS(2744)
詳細
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0516-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)