Merck
N-911
Supelco
ノルダゼパム-d5 溶液
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D5H6ClN2O
CAS番号:
分子量:
275.74
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
AKPLHCDWDRPJGD-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノルジアゼパムは、不安とパニック発作の治療のために処方されるベンゾジアゼピンです。この安定な標識内部標準は、尿中薬物検査、臨床毒物学、法医学分析、または同位体希釈法のためのLC/MSまたはGC/MSによる尿、血清、または血漿中のノルジアゼパムレベルの定量に適しています。ノルジアゼパムは、ベンゾジアゼピン系ジアゼパムとクロロジアゼポキシドの主要な尿中代謝産物でもあります。
アプリケーション
  • 向精神薬の UPLC-MS/MS スクリーニングの開発: ノルジアゼパム-d5 は、高速超高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UPLC-MS/MS)法の開発と検証に使用されました。この方法は、全血中の 68 種類の向精神薬と代謝物を効果的に検出し、法医学毒物学と死後分析への応用を実証し、薬物代謝研究と分析試験機能を強化します(Barone et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
N-911-CC:
N-911-1ML:4548173317274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)