特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
<li><strong>Pharmacokinetic studies with rapid LC-MS/MS methods:</strong> Gabapentin-13C3 is used for accurate measurement in therapeutic monitoring and pharmacokinetic studies, promoting better patient management in clinical pharmacology (Phillips et al., 2021).</li>
<li><strong>Comprehensive drug class analysis in blood samples:</strong> Techniques for the determination of multiple drug classes in whole blood via LC-MS/MS, including gabapentin, illustrate the critical role of stable isotope-labeled standards like Gabapentin-13C3 in enhancing analytical precision and reliability in toxicological and pharmacological research (J rgenrud et al., 2021).</li>
</ul>
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-018-CC:
G-018-CHK:
G-018-1ML:
試験成績書(COA)