Merck
F-038
Supelco
フルオキセチン-D6 シュウ酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D6H12F3NO · C2H2O4
分子量:
405.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C(C(OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)([2H])CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].O=C(O)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A Certified Spiking Solution® suitable as an internal standard for quantitation of Fluoxetine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing applications. Fluoxetine is a pharmaceutical antidepressant which functions as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Fluoxetine is sold under the trade name Prozac for treatment of psychological conditions including major depression and obsessive-compulsive disorder.
アプリケーション
薬剤学的研究、臨床毒物学、または法医学検査を目的に、尿中または他のマトリックス中のフルオキセチンレベルをLC/MSまたはGC/MSで定量するための内部標準として適したCertified Spking Solution®。フルオキセチンは、選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)として機能する薬剤学的抗うつ薬です。フルオキセチンは、大うつ病や強迫性障害など心理的病態の治療薬として、Prozac®という商品名で販売されています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-038-1ML:
試験成績書(COA)