Merck
F-918
Supelco
フルオキセチン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClF3NO
CAS番号:
分子量:
345.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
詳細
LC-MS/MSまたはGC/MSによる臨床毒性学、尿中薬物検査、または法医学分析での使用に適用可能なSnap-N-Spike® 標準液。フルオキセチンは、選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)として機能する薬剤学的抗うつ薬です。フルオキセチンは、大うつ病や強迫性障害など心理的病態の治療薬として、Prozac®という商品名で販売されています。
アプリケーション
  • 神経薬理学におけるフルオキセチン HCl: フルオキセチンの微量分析のための分散液液マイクロ抽出技術の開発は、神経薬理学研究におけるその重要な役割を示しており、神経伝達物質システムに対するその影響の正確な定量化と研究を可能にしています(Azadkish et al., 2023)。
  • 生化学研究用の研究グレードのフルオキセチン: 創傷治癒プロセスの強化を目的としたフルオキセチンを含む治療薬のバイオエレクトロニック送達のための新しいシステムは、バイオメディカルエンジニアリングおよび組織再生研究におけるフルオキセチン塩酸塩溶液の応用を強調しています(Baniya et al., 2023)。
  • 抗うつアッセイ用のフルオキセチン塩酸塩: 発酵食品の抗うつ効果および抗不安効果に関する研究では、間接的にフルオキセチンを比較基準として利用し、精神衛生上の利点がある可能性のある機能性食品の開発に役立てています(Santiago-López et al., 2022)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-918-CC:
F-918-1ML:4548173318523
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lauren Riggin et al.
Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada : JOGC, 35(4), 362-369 (2013-05-11)
Fluoxetine is the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with the longest clinical use. Published reports regarding its fetal safety are contradictory. We aimed to establish the fetal safety of the drug. We performed a systematic review of the literature, searching
Kh Iu Ismaĭlova et al.
Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni I P Pavlova, 62(6), 745-752 (2013-03-28)
Effects of increased levels of selective reuptake inhibitor fluoxetine were studied in Wistar male rats with different individual reactivity of the nervous system. Different behavioral models were used. In rats tolerant to audiogenic stress, drug administration led to a decrease
Błazej Grodner et al.
Psychiatria polska, 47(3), 511-518 (2013-07-28)
Enantiomers as a optically active forms of drugs now have a big impact on most areas of pharmacotherapy. They arouse a large interest in the field of psychiatry and especially in the treatment of depression. This is due to the
Carole Di Poi et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 132-133, 84-91 (2013-03-12)
Recent ecotoxicological studies highlight the increasing presence of pharmaceuticals discharged in the aquatic environment. Amongst them is the antidepressant fluoxetine (FLX), a selective serotonin reuptake inhibitor, primarily indicated for treatment of depression. The effect of chronic exposure to FLX on
Animal behavior case of the month. Underlying anxiety disorder in an aggressive dog.
Cam Day et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 242(8), 1071-1073 (2013-04-04)