Merck
BP797
フルオキセチン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(±)-N-メチル-γ-[4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゼンプロパンアミン 塩酸塩, LY-110,140 塩酸塩, プロザック®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18F3NO · HCl
CAS番号:
分子量:
345.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluoxetine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluoxetine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluoxetine Oral Solution
  • Fluoxetine Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    選択的セロトニン再取込み阻害剤であり、抗うつ剤です。
    包装
    Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    法的情報
    Eli Lilly and Companyとのライセンス契約に基づき販売しています。
    Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
    ピクトグラム
    Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Central nervous system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP797:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)