Merck
C-059
Supelco
クロザピン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19ClN4
CAS番号:
分子量:
326.82
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI Key
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
LC-MS/MS又はGC/MSによる臨床毒性学、法医学分析、又は尿中薬物検査に適したCertified Snap-N-Spike® Solution。クロザピンは、米国でクロザリル®およびFazaClo®として販売されており、統合失調症を治療する非定型抗精神病薬です。
アプリケーション
  • クロザピン非反応者に対する増強戦略:ベイジアンネットワークメタ分析では、クロザピンに部分的またはまったく反応しない統合失調症患者に対する増強戦略を評価し、効果的な二次治療オプションに関する洞察を提供しました(Mishra et al., 2024)。
  • 抗精神病薬の前治療とクロザピンの代謝: 研究では、クロザピン治療前の抗精神病薬の急速な代謝の影響が強調され、血清レベルに影響を及ぼし、治療抵抗性統合失調症における投与戦略の調整の必要性を示唆しています(Lenk HÇ et al., 2024)。
  • クロザピンの副作用に対する遺伝的影響: ある研究では、クロザピンで治療された患者の口渇に関連する ERBB4 および TACR1 遺伝子の多型が特定され、副作用に対する個別管理戦略が示唆されています(Puolakka et al., 2024)。
  • 抗精神病薬の治療メカニズム: クロザピンを含む抗精神病薬の治療メカニズムを理解することに焦点を当てた分析で、細胞および分子標的と、精神疾患の治療効果を最適化するためのそれらの影響について調査しました(Direktor et al., 2024)。
  • 統合失調症におけるクロザピンとメタボリックシンドローム: ある研究では、メタボリックシンドロームを患うクロザピン治療を受けた統合失調症患者のサイトカインレベル、精神病理、認知機能との関連性を評価し、総合的な治療アプローチに不可欠なデータを提供しました(Dong et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clozaril is a registered trademark of Sandoz, Inc.
FazaClo is a registered trademark of Jazz Pharmaceuticals International III Limited
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-059-1ML:4548173340470
C-059-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chun-Hsin Chen et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(5), e424-e430 (2013-06-14)
Many studies have shown that metformin can decrease body weight and improve metabolic abnormalities in patients with schizophrenia. Whether or not the beneficial effects can be sustained after discontinuation of metformin needs to be evaluated. We conducted a 24-week randomized
Bianca A Silva et al.
Nature neuroscience, 16(12), 1731-1733 (2013-11-12)
The neural circuits mediating fear to naturalistic threats are poorly understood. We found that functionally independent populations of neurons in the ventromedial hypothalamus (VMH), a region that has been implicated in feeding, sex and aggression, are essential for predator and
Shalini Jain et al.
The Journal of clinical investigation, 123(4), 1750-1762 (2013-03-13)
Type 2 diabetes (T2D) has emerged as a major threat to human health in most parts of the world. Therapeutic strategies aimed at improving pancreatic β cell function are predicted to prove beneficial for the treatment of T2D. In the
Gary Remington et al.
Psychopharmacology, 225(3), 505-518 (2012-11-28)
Clozapine levels are advocated in the monitoring of patients on this drug and have now been used for a number of years. A safety-related threshold has also been proposed, as well as therapeutic lower and upper thresholds. While there has
Benjamin W J Spencer et al.
Pharmacogenomics, 14(15), 1907-1914 (2013-11-19)
Clozapine is a uniquely efficacious antipsychotic drug in treatment-resistant schizophrenia. Its use is restricted due to adverse effects including a rare but dangerous reduction in neutrophils (agranulocytosis) and the mandatory hematological monitoring this entails in many countries. We review the