Merck
C-091
Supelco
クロザピン-D4 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D4H15ClN4
CAS番号:
分子量:
330.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(CC1([2H])[2H])CC([2H])([2H])N1C2=NC(C=C(Cl)C=C3)=C3NC4=CC=CC=C24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2
InChI Key
QZUDBNBUXVUHMW-MKQHWYKPSA-N
詳細
臨床毒物学、法医学分析、および尿中薬物検査用途でのLC/MSまたはGC/MSにより尿、血清、または血漿中のクロザピンレベルを定量するための安定標識内部標準米国でClozaril®やFazaClo®の商品名で販売されているClozapineは、統合失調症の治療に使用される非典型的な抗精神病薬です。
アプリケーション
  • クロザピン-D₄ 内部標準: ある研究では、クロザピンとその代謝物ノルクロザピンの定量 LC-MS/MS 治療薬モニタリングにおける同位体内部標準としてのクロザピン-D₄ の適用が実証されました。このアプローチは、精神医学における薬物動態研究の精度を大幅に向上させ、より良い治療結果を得るために臨床医が投与量を最適化できるようサポートします(Couchman et al., 2013)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clozaril is a registered trademark of Sandoz, Inc.
FazaClo is a registered trademark of Jazz Pharmaceuticals International III Limited
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
C-091-1ML:4548173333526
C-091-CC:
試験成績書(COA)