特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NC(O)C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
ADIMAYPTOBDMTL-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Application as an internal standard: Oxazepam-d5 serves as an internal standard for the gas chromatography-mass spectrometry analysis of benzodiazepines, enhancing accuracy and precision in quantifying drugs like lorazepam in biological samples (Pichini et al., 1999).
- Quantification of benzodiazepine metabolites: Utilized in the sensitive detection and quantification of flunitrazepam metabolites in urine, demonstrating its role in forensic toxicology to identify drug use patterns (elSohly et al., 1997).
- Enhancement of mass spectrometry methodologies: Oxazepam-d5 aids in improving the methods of mass spectrometry by serving as a standard reference material, crucial for the precise measurement of benzodiazepine metabolites (Meatherall, 1994).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-901-1ML:4548173317984
O-901-CC:
試験成績書(COA)