Merck
P-072
Supelco
Pregabalin-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Pregabalin Deuterated Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H11NO2
分子量:
165.26
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(C4=C5C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C4)N([C@H]6CCC(NC6=O)=O)C5=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3
InChI Key
AYXYPKUFHZROOJ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pregabalin, marketed as the anticonvulsant drug Lyrica®, is used in the treatment of epilepsy and generalized anxiety disorder. Along with other anticonvulsants such as gabapentin and levetiracetam, pregabalin is also used to treat neuropathic pain. This internal standard is suitable for use in the quantitation of patient levels using LCMS applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lyrica is a registered trademark of C.P. Pharmaceuticals International C.V.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-072-CC:
P-072-1ML:4548173333359
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)