特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1[15n][13c]([15NH2])[15n][15n]c1-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i9+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
PYZRQGJRPPTADH-JCDNYDJVSA-N
詳細
アプリケーション
- 医薬品研究における定量分析: 神経薬理学研究におけるラモトリギン-¹³C、¹⁵N₄ の使用は、LC-MS/MS を使用した薬物および代謝物の定量法の精度を高める役割によって強調されています。このアプリケーションは、薬物代謝研究における精度と信頼性を確保する上での安定同位体標識化合物の重要性を示しています(Li et al., 2024)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
L-022-CC:
L-022-1ML:4548173341330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック