Merck
T-039
Supelco
トピラマート 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO8S
CAS番号:
分子量:
339.36
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI Key
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
詳細
認証済みの標準溶液は、医薬品研究、臨床毒性学や法医学検査のためのLC/MSまたはGC/MSの用途に適しています。  トピラマートはTopamax®という商品名で販売され、痙攣発作の治療に使用される抗てんかん薬です。 トピラマートは、刺激剤フェンテルミンと組み合わせることにより、新しい体重減少薬Qsymia®における活性化合物を構成します。
アプリケーション
  • トピラマート研究ソリューション: 研究は、発作の緊急事態に迅速に介入するためのトピラマートの静脈内製剤の開発に焦点を当てており、救急医療と救命救急におけるその可能性を強調しています(Epilepsy Behav, 2023; doi: 10.1016/j.yebeh.2023.109158)。
  • トピラマートの液体製剤: 薬物送達における革新には、特に依存症治療の現場で、薬物の安定性と標的送達を強化するトピラマートキトサンナノ粒子の使用が含まれます(Neurochem Int, 2021; doi: 10.1016/j.neuint.2021.105157)。
  • 抗けいれん生化学試薬: 抗けいれん薬としてのトピラマート′の役割は、その薬物動態特性と他の薬剤との相互作用に焦点を当てた研究でさらに調査され、個別化医療におけるその重要性が強調されています(Ther Drug Monit, 2019; doi: 10.1097/FTD.0000000000000600)。
  • トピラマートの in vitro 研究: この化合物は、ニューロンの興奮性に対するその影響を調査するために in vitro セットアップで使用され、その作用機序と潜在的な治療用途に関する洞察を提供します(Epilepsia、2019; doi: 10.1111/epi.16073)。
  • トピラマートの薬理学的研究: 研究には、生物学的サンプル中のトピラマートの定量化のための高度な分析方法の開発が含まれ、臨床モニタリングと治療薬管理をサポートします(J Pharm Biomed Anal, 2015; doi: 10.1016/j.jpba.2015.01.035)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qsymia is a registered trademark of Vivus, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Topamax is a registered trademark of Johnson & Johnson
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-039-CC:
T-039-1ML:4548173333847
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
J M Riffitts et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 19(3-4), 363-371 (2000-03-07)
An accurate and robust method involving liquid liquid extraction and capillary gas chromatographic (GC) assay with nitrogen phosphorus detection (NPD) was developed and validated for the quantitative determination of topiramate [2,3:4,5-bis-O-(-1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose sulfamate], Topamax, an anticonvulsant drug, in human plasma, urine
Annie M Clark et al.
Epilepsia, 55(7), 1069-1076 (2014-05-28)
Evaluate the pharmacokinetics (PK), safety, and tolerability of single doses of once-daily USL255, Qudexy XR (topiramate) extended-release capsules, over a wide dosing range. Two single-dose, phase I studies in healthy adults were used to evaluate the PK profile and maximum
Elizabeth M Kelly et al.
Journal of managed care pharmacy : JMCP, 19(8), 642-654 (2013-10-01)
Obesity may lead to the development of multiple chronic disease states, including hypertension, dyslipidemia, and type 2 diabetes mellitus. Over a half billion adults worldwide are affected by obesity, and more than two-thirds of adults are either obese or overweight
Steve S Chung et al.
Epilepsia, 55(7), 1077-1087 (2014-06-07)
To evaluate the efficacy and safety of USL255, Qudexy(™) XR (topiramate) extended-release capsules, as an adjunctive treatment for refractory partial-onset seizures (POS) in adults taking one to three concomitant antiepileptic drugs. In this global phase III study (PREVAIL; NCT01142193), 249
William Timothy Garvey
Expert opinion on drug safety, 12(5), 741-756 (2013-06-07)
Weight-management options include lifestyle modifications, bariatric surgery and, until recently, limited pharmacotherapy. Phentermine and topiramate extended-release (phentermine/topiramate ER) has recently been approved in the USA for chronic weight management in obese adults and overweight adults with weight-related co-morbidities in conjunction