Merck
L8668
Sigma-Aldrich
レベチラセタム
≥98% (HPLC), powder, antiepileptic
別名:
(αS)-α-エチル-2-オキソ-1-ピロリジンアセトアミド, 2(S)-(2-オキソピロリジン-1-イル)ブチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
レベチラセタム, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
オーガナイザー
UCB Inc.
SMILES記法
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レベチラセタムはピロリドンファミリーの一員であり、第二世代の抗てんかん薬(AED)です。本化合物は、神経保護剤であり痛覚過敏薬として作用します。レベチラセタムは、コリン作動性神経伝達に関与しています。
アプリケーション
レベチラセタムは、グルコースを介した死亡に及ぼす影響を研究するための抗てんかん薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
レベチラセタムは、抗てんかん作用のあるピロリジンです。レベチラセタムの立体選択的結合は、中枢神経系におけるシナプス細胞膜に限定され、末梢組織での結合はみられません。レベチラセタムは、通常の神経興奮性に影響を与えずにバースト発火を抑制します。このことから、てんかん様のバースト発火の過同期および発作の伝達を選択的に抑制している可能性があります。
特徴および利点
本化合物は、 UCB Inc.により開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L8668-VAR:
L8668-50MG:
L8668-100MG:
L8668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Opposing effects of fasting metabolism on tissue tolerance in bacterial and viral inflammation
Wang A, et al.
Cell, 166(6), 1512-1525 (2016)
Levetiracetam as an antiepileptic, neuroprotective, and hyperalgesic drug
Cortes-Altamirano JL, et al.
Neurology India, 64(6), 1266-1266 (2016)
Shaikhah Alshuaib et al.
Synapse (New York, N.Y.), 74(8), e22154-e22154 (2020-03-20)
Levetiracetam (LEV) is a widely prescribed antiepileptic drug, but its actions on neuronal function are not fully characterized. Since this drug is believed to enter neurons by binding to a vesicular protein during endocytosis, we used motor axons of the
Radica M Stepanović-Petrović et al.
Anesthesia and analgesia, 115(6), 1457-1466 (2012-11-13)
We have recently shown that levetiracetam, administered systemically, exerts an antihyperalgesic effect in a rat inflammatory pain model. In this study, we examined whether levetiracetam has local peripheral antihyperalgesic/anti-edematous effects in the same model of localized inflammation and whether opioidergic
Hai-Dun Yan et al.
Brain research bulletin, 90, 142-148 (2012-10-31)
Levetiracetam (LEV) is a widely used antiepileptic agent for partial refractory epilepsy in humans. LEV has unique antiepileptic effects in that it does not inhibit electroshock- or pentylenetetrazol-induced convulsion, but does inhibit seizures in kindling animal and spontaneously epileptic rat