Merck
N1415
Sigma-Aldrich
ナラトリプタン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
GR-85548A, N-メチル-3-(1-メチル-4-ピペリジニル)-1H-インドール-5-エタンスルホンアミド塩酸塩, アマージ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O2S ·HCl
CAS番号:
分子量:
371.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
InChI Key
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Naratriptan hydrochloride is a triptan drug that is used to relieve acute migraine headaches. It has poor bioavailability, short half-life, and the incidence of migraine recurrence therefore, it is occasionally used.
ナラトリプタン塩酸塩は、セロトニン5-HT1B/1D受容体アゴニストです。
特徴および利点
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N1415-50MG:
N1415-BULK:
N1415-10MG:
N1415-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formulation and evaluation of thermoreversible mucoadhesive in-situ gel for intranasal delivery of naratriptan hydrochloride
Shelke S, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 238-244 (2015)
Estimation of Naratriptan Hydrochloride in Bulk and Formulation by First Order Derivative UV-Spectrophotometric Methods
Borse JS and Shirkhedkar AA
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 227-227 (2012)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。