Merck
14927
Supelco
セロトニン
analytical standard
別名:
3-(2-アミノエチル)-5-ヒドロキシインドール, 5-HT, 5-ヒドロキシトリプタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O
CAS番号:
分子量:
176.22
Beilstein:
143524
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC=C(NC=C2CCN)C2=C1
InChI
1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
InChI Key
QZAYGJVTTNCVMB-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-ヒドロキシトリプタミンとも呼ばれるセロトニンは、重要な生体モノアミン神経伝達物質および神経調節物質であり、中枢神経系に存在します。食欲、不安、睡眠、気分、血圧などのさまざまな生理的プロセスの調節に関与しています。セロトニン濃度が低下すると、肥満、統合失調症、うつ病などの疾患になることがあります。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途でも使用できます:
  • サイクリックボルタンメトリー法によるニッケル、亜鉛、および酸化鉄ナノ粒子をドープした多層カーボンナノチューブ(MWCNT)で被覆したガラス状炭素電極(GCE)を用いた尿サンプル中のセロトニンの電気化学的検出
  • 様々なナッツの生サンプルとローストサンプルならびに市販のナッツ製品中のセロトニンを測定する超高速液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法の開発および検証
  • 脳脊髄液およびビタミンC錠サンプル中のセロトニン、ドーパミン、およびアスコルビン酸の多成分残留分析のための、RuO2ナノワイヤ/CeO2-AuNFsナノファイバー/酸化グラフェン/機能化多層カーボンナノチューブで修飾したスクリーンプリント炭素電極のデザイン
  • 尿サンプル中のセロトニンの定量のための、カゼインを用いてガラス状炭素電極(GCE)に固定したナノダイヤモンドおよび金ナノ粒子のナノ粒子フィルムで修飾した低コストGCEの構築
  • 二次元キャピラリー等速電気泳動-キャピラリーゾーン電気泳動法とタンデム質量分析(MS/MS)の組み合わせを用いた尿サンプル中のセロトニンの測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
14927-25MG:
14927-BULK:
14927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dolors Llobet et al.
Thrombosis research, 181, 99-105 (2019-08-06)
Platelet hyper-reactivity has been associated with thrombosis and high levels of human vesicle-associated membrane protein 8 (VAMP8) and serotonin transporter (SERT). Two polymorphisms (rs1010 of VAMP8 gene and in SERT gene (SLC6A4)) are associated with arterial thrombosis. To determine if
Ekaterina Savchenko et al.
Disease models & mechanisms, 10(9), 1089-1100 (2017-07-25)
Neural stem/progenitor cells (NPCs) generate new neurons in the brain throughout an individual's lifetime in an intricate process called neurogenesis. Neurogenic alterations are a common feature of several adult-onset neurodegenerative diseases. The neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) are the most common
Dwight F Newton et al.
Psychopharmacology, 234(4), 647-656 (2016-12-14)
Executive dysfunction is common and impairing in youth bipolar disorder (BD), and oxidative stress (OS) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) have been implicated in executive deficits of adult BD. This study aimed to determine the association between OS and executive
Eric D Melonakos et al.
Hippocampus, 29(9), 773-786 (2018-11-13)
Sharp wave-ripples (140-220 Hz) are patterns of brain activity observed in the local field potential of the hippocampus which are present during memory consolidation. As rodents switch from memory consolidation to memory encoding behaviors, cholinergic inputs to the hippocampus from neurons
Yongtao Bai et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(9), e4542-e4542 (2019-04-05)
A highly selective and efficient LC-MS/MS method was developed to determine the plasma concentration of magnolol, hesperidin, neohesperidin and geniposide following oral administration of Zhi-Zi-Hou-Po decoction in normal and depressed rats. Plasma samples were pretreated by protein precipitation with methanol.