Merck
H7125
Sigma-Aldrich
ヒスタミン
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
別名:
2-(4-イミダゾリル)エチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3
CAS番号:
分子量:
111.15
Beilstein:
2012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ヒスタミン, ≥97.0%
品質水準
アッセイ
≥97.0%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI Key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒスタミンは、視床下部後部のニューロンが産生する神経伝達物質です。ヒスタミンは主に脳の灰白質に存在します。
アプリケーション
ヒスタミンは次の用途で使用されています:
  • 細胞の調節性分泌の促進
  • 蛍光定量法でトロンビン(因子iia)活性のアッセイを行うために反応混合物中で血液を活性化
  • 声帯上皮におけるTJ-関連バリアおよびTJ(密着結合)マーカーの発現への作用を調べるために、チャンバーの内腔側を充填。
生物化学的/生理学的作用
ヒスタミンは自然免疫応答および獲得免疫応答に関与し、アレルギーおよび炎症を媒介します。ヒスタミンは腸管の筋収縮を助けます。アナフィラキシーショックでは、ヒスタミンが気管支収縮を引き起こします。ヒスタミンは胃酸分泌、上皮および内皮のバリア制御にも関与します。
内在性のヒスタミン受容体H1 , H2 のアゴニストです。H1 の活性化によりCa2+が動員されます。H2の活性化により神経細胞のアデニル酸シクラ-ゼの活性が刺激されます。一酸化窒素シンタ-ゼを活性化します。強力な血管拡張剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H7125-1G:
H7125-25G:
H7125-5G:
H7125-BULK:
H7125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phospholipase D1 is specifically required for regulated secretion of von Willebrand factor from endothelial cells
Disse J, et al.
Blood, 113(4), 973-980 (2009)
Endogenous histamine facilitates long-term potentiation in the hippocampus during walking
Luo T and Leung LS
The Journal of Neuroscience, 30(23), 7845-7852 (2010)
Tight junction-related barrier contributes to the electrophysiological asymmetry across vocal fold epithelium
Zhang Q and Fisher K
PLoS ONE, 7(3), e34017-e34017 (2012)
Rogier A Smits et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2457-2467 (2008-03-25)
Using a previously reported flexible alignment model we have designed, synthesized, and evaluated a series of compounds at the human histamine H 4 receptor (H 4R) from which 2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-quinoxaline ( 3) was identified as a new lead structure for H
Histamine in the nervous system
Haas HL, et al.
Physiological Reviews, 88(3), 1183-1241 (2008)