Merck
H7752
Sigma-Aldrich
セロトニン・クレアチニン硫酸塩 一水和物
≥99% (TLC), powder, neurotransmitter
別名:
3-[2-アミノエチル]-5-ヒドロキシインドール クレアチニン硫酸複合体, 5-HT, 5-ヒドロキシトリプタミン クレアチニン硫酸複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N5O2 · H2O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
405.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
セロトニン・クレアチニン硫酸塩 一水和物, powder
形状
powder
品質水準
white to off-white
溶解性
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
absolute ethanol: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI Key
BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR3A(3359)
アプリケーション
セロトニン・クレアチニン硫酸塩一水和物は、以下の用途に使用されています。
  • Caenorhabditis elegans(線虫)における摂食運勤に及ぼす影響を研究するために
  • ゼブラフィッシュの心臓におけるセロトニン(5-HT)の変時反応を研究するために
  • 峡部蠕動に与えるセロトニンの影響を研究するために
生物化学的/生理学的作用
セロトニン・クレアチニン硫酸塩は、カテコールアミンのニューロン生成を促進します。
神経伝達物質。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H7752-5G:
H7752-1G:
H7752-25G:
H7752-500MG:
H7752-250MG:
H7752-100G:
H7752-BULK:
H7752-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryuji Igarashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(16), 7542-7554 (2020-04-15)
The rotation of an object cannot be fully tracked without understanding a set of three angles, namely, roll, pitch, and yaw. Tracking these angles as a three-degrees-of-freedom (3-DoF) rotation is a fundamental measurement, facilitating, for example, attitude control of a
Effect of serotonin on brown adipose tissue and on its sympathetic neurons
Steiner G and Evans S
The American Journal of Physiology, 231(1), 34-39 (1976)
Serotonin activates overall feeding by activating two separate neural pathways in Caenorhabditis elegans
Song B and Avery L
The Journal of Neuroscience, 32(6), 1920-1931 (2012)
Adolfo E Talpalar et al.
Nature, 500(7460), 85-88 (2013-07-03)
All forms of locomotion are repetitive motor activities that require coordinated bilateral activation of muscles. The executive elements of locomotor control are networks of spinal neurons that determine gait pattern through the sequential activation of motor-neuron pools on either side
Methods for measuring pharyngeal behaviors
WormBook: The Online Review of C. elegans Biology (2005)