Merck
E4642
Sigma-Aldrich
(±)-エピネフリン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, adrenergic receptor agonist
別名:
(±)-アドレナリン, 4-(1-ヒドロキシ-2-[メチルアミノ]エチル)-1,2-ベンゼンジオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
219.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(±)-エピネフリン 塩酸塩,
品質水準
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
InChI Key
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エピネフリン(アドレナリン)は、酵素フェニルエタノールアミン N-メチルトランスフェラーゼの作用によりノルエピネフリン(ノルアドレナリン)から合成されます。エピネフリンは、中枢神経系の全カテコールアミンの5~10%を占めます。α/β-アドレナリン受容体両方のアゴニストであり、これらの受容体を刺激します。副腎髄質で合成され、血管系を通じて運ばれます。中枢神経系(CNS)、肝臓、腎臓で分解されます。
アプリケーション
(±)-エピネフリン塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • ヒト腎近位尿細管上皮細胞におけるレナラーゼ発現の誘導
  • 雄ウシの心拍数および眼温測定に対するエピネフリンの効果をテストするための注入研究
  • 内皮前駆細胞を刺激するため培地に添加
生物化学的/生理学的作用
アドレナリン受容体アゴニスト。
エピネフリンは心肺蘇生中の体血圧を改善し、心不全において使用されます。エピネフリン値は、外傷、敗血症、低血糖時に増加し、心拍数と収縮性が増加します。急性アナフィラキシーの治療に使用されます。エピネフリン塩酸塩を使用すると、眼内レンズ(IOL)の挿入手術中に瞳孔を拡張することができます。
その他情報
+/- アドレナリンの比率は確定されていません。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E4642-VAR:
E4642-5G:
E4642-100G:
E4642-VAR-9:
E4642-BULK:
E4642-BULK-9:
E4642-5G-9:
E4642-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Lu et al.
Biology open, 9(5) (2020-05-16)
Reissner fibre (RF), discovered by the 19th-century German anatomist Ernst Reissner, is a filamentous structure present in cerebrospinal fluid (CSF). RF forms by aggregation of a glycoprotein called SCO-spondin (Sspo), but its function has remained enigmatic. Recent studies have shown
Effects of an epinephrine infusion on eye temperature and heart rate variability in bull calves
Stewart M, et al.
Journal of Dairy Science, 93(11), 5252-5257 (2010)
Adrenaline, cardiac arrest, and evidence based medicine.
Rainer TH and Robertson CE
Emergency Medicine Journal : EMJ, 13(4), 234-237 (1996)
Advantages and disadvantages of adrenaline in regional anaesthesia
Niemi G
Best Practice & Research. Clinical Anaesthesiology, 19(2), 229-245 (2005)
Getting the adrenaline going: crystal structure of the adrenaline-synthesizing enzyme PNMT
Martin JL, et al.
Structure, 9(10), 977-985 (2001)