Merck
A7256
Sigma-Aldrich
DL-ノルエピネフリン 塩酸塩
crystalline, ≥97% (TLC)
別名:
(±)-1-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2-アミノエタノール 塩酸塩, (±)-4-(2-アミノ-1-ヒドロキシエチル)-1,2-ベンゼンジオール 塩酸塩, DL-アルテレノール 塩酸塩, DL-ノルアドレナリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3707003
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
crystalline
off-white to tan
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to brownish-yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(C1=CC(O)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
InChI Key
FQTFHMSZCSUVEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-ノルエピネフリン塩酸塩はアドレナリン作動薬です。
アプリケーション
DLノルエピネフリン塩酸塩は以下の研究で用いられる適切なアドレナリン作用薬です:
  • 幼生のハエのランタンに対するアドレナリン作用薬の効果の研究。
  • ネコ心臓から単離されたプルキンエ線維において、高レベルのカルシウムの存在下、α-アドレナリン作用性刺激が脱分極後に遅れて引き起こされる活動を誘発する能力の評価 。
  • ワンステップポリ(ノルエピネフリン)官能基化による酸化グラフェンの同時還元および表面官能基化。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A7256-VAR:
A7256-5G:
A7256-BULK:
A7256-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of adrenergic drugs on the lantern of the larval Photuris firefly.
A D Carlson
The Journal of experimental biology, 48(2), 381-387 (1968-04-01)
Yining Chen et al.
Journal of neurophysiology, 125(6), 2397-2407 (2021-05-13)
Sensory learning during critical periods in development has lasting effects on behavior. Neuromodulators like dopamine and norepinephrine (NE) have been implicated in various forms of sensory learning, but little is known about their contribution to sensory learning during critical periods.
S Kimura et al.
Circulation, 70(6), 1074-1082 (1984-12-01)
We studied the ability of alpha-adrenergic stimulation to induce delayed afterdepolarizations and triggered activity in Purkinje fibers from cat hearts in the presence of an elevated Ca++ concentration. Delayed afterdepolarizations could not be induced at drive cycle lengths of 200
Simultaneous Reduction and Surface Functionalization of Graphene Oxide by Mussel-Inspired Chemistry.
Kang SM, et al.
Advances in Functional Materials, 21(1), 108-112 (2011)
Yuki Komoto et al.
Scientific reports, 10(1), 11244-11244 (2020-07-11)
The analysis of neurotransmitters in the brain helps to understand brain functions and diagnose Parkinson's disease. Pharmacological inhibition experiments, electrophysiological measurement of action potentials, and mass analysers have been applied for this purpose; however, these techniques do not allow direct