Merck
N1100000
L-(−)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L-(−)-ノルアドレナリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
337.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
noradrenaline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Noradrenaline tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
N1100000:
N1100000-200MG:
N1100000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kangwei Li et al.
Journal of ethnopharmacology, 250, 112487-112487 (2019-12-21)
Seahorses (Hippocampus erectus), belonging to syngnathidae of syngnathiformes, are a traditional Chinese medicine for increasing and balancing vital energy within the body and brain, as well as calming mood and improving sleep. Based on the hypothesis of monoamine neurotransmitter deficiency