Merck
A9512
Sigma-Aldrich
L-(−)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
≥99% (TLC), solid, vasoconstrictor
別名:
L-(−)-ノルアドレナリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
337.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
L-(−)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩 一水和物, ≥99%, solid
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
white
溶解性
H2O: 46 mg/mL
SMILES記法
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-(-)-ノルエピネフリン(+)-酒石酸塩一水和物は、次の用途で使用されています。
  • 細胞内脂質蓄積モデルを作製する目的でイヌに注入するため。
  • 培養皮質ニューロンにおけるモノカルボン酸トランスポータ2(MCT2)発現のアップレギュレーションに関与するシグナル伝達を分析するため。
  • ノルエピネフリンに対するグラム陰性およびグラム陽性細菌の反応を研究するために、神経化学的調製に使用。
  • カメの甲状腺活性における末梢ホルモンの役割を研究するため。
生物化学的/生理学的作用
酒石酸水素ノルエピネフリンは、 in vivoおよびin vitroでの病原性細菌および常在性細菌の発生において重要な役割を果たします。血管収縮物質であり、アドレナリン作動性神経伝達物質です。
注意
光感受性
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9512-5G:
A9512-1G:
A9512-250MG:
A9512-VAR:
A9512-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noradrenaline enhances the expression of the neuronal monocarboxylate transporter MCT2 by translational activation via stimulation of PI3K/Akt and the mTOR/S6K pathway
Chenal J and Pellerin L
Journal of Neurochemistry, 102(2), 389-397 (2007)
Measurement of intracellular triglyceride stores by H spectroscopy: validation in vivo
Szczepaniak LS, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 276(5), E977-E989 (1999)
Roles of thyroid, adrenal and pancreatic hormones on thyroid activity of the soft-shelled turtles Lissemys punctata punctata Bonnoterre
Ray PP, et al.
Folia Biologica (Krakow.), 54(3-4), 93-102 (2006)
Gillian D Pullinger et al.
Veterinary research, 41(5), 68-68 (2010-07-09)
Salmonella enterica serovar Typhimurium is an animal and zoonotic pathogen of worldwide importance. In pigs, transport and social stress are associated with reactivation and spread of Salmonella Typhimurium infection. The stress-related catecholamine norepinephrine (NE) has been reported to activate growth
Jonathan E Wingo et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 109(5), 1301-1306 (2010-08-14)
Sweat rate (SR) is reduced in locally cooled skin, which may result from decreased temperature and/or parallel reductions in skin blood flow. The purpose of this study was to test the hypotheses that decreased skin blood flow and decreased local