アッセイ
≥97% (LC/MS)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
α,β-Adrenergic agonist
警告
調製ノート
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
489350-100MG:
489350-1.1ML:
489350-MG:
試験成績書(COA)