Merck
Y0000682
Noradrenaline impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone, 4-(Chloroacetyl)catechol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COCH2Cl
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
noradrenaline
メーカー/製品名
EDQM
mp
174-176 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI Key
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Noradrenaline impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000682:
Y0000682-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)