Merck
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone
97%
別名:
4-(Chloroacetyl)catechol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COCH2Cl
CAS番号:
分子量:
186.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI Key
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C34405-25G:
C34405-VAR:
C34405-BULK:
C34405-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)