アッセイ
98%
形状
solid
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ヒドロキシベンズアルデヒドは、以下の合成の反応物として使用できます:
- セミカルバジンとの縮合反応による4-ヒドロキシベンズアルデヒドセミカルバゾンの合成
- 臭素化およびそれに続くナトリウムメトキシドとの銅触媒カップリング反応を介したバニリンの合成
- アルカリ媒体における過酸化水素(H2O2)との酸化重縮合反応によるオリゴ-4-ヒドロキシベンズアルデヒドの合成
- ジアリールヘプタノイドである(−)-セントロロビンの合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
345.2 °F
引火点(℃)
174 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
144088-50G:
144088-BULK:
144088-250G:
144088-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanillin synthesis from 4-hydroxybenzaldehyde
Journal of Chemical Education, 84(7), 1158-1158 (2007)
The synthesis, characterization and thermal stability of oligo-4-hydroxybenzaldehyde
Polymer Degradation and Stability, 83(3), 395-398 (2004)
Stereoselective synthesis of (-)-centrolobine
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 25(11), 1609-1610 (2004)
Applied biochemistry and biotechnology, 165(3-4), 1010-1023 (2011-07-06)
The potential of wheat straw for ethanol production after pretreatment with O(3) generated in a plasma at atmospheric pressure and room temperature followed by fermentation was investigated. We found that cellulose and hemicellulose remained unaltered after ozonisation and a subsequent
Hypomethylating agents (HMAs) effect on myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm unclassifiable (MDS/MPN-U): single institution experience.
Leukemia & lymphoma, 1-3 (2018-02-22)