Merck
459216
Sigma-Aldrich
L-アラニンアミド 塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
CAS番号:
分子量:
124.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI Key
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459216-1G:
459216-VAR:
459216-BULK:
459216-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1