Merck
239615
Sigma-Aldrich
4-ピコリン
99%
別名:
4-メチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
104586
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
1000 °F
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The reaction of 4-methylpyridine with naphthyl tosylate, that occurred on the methyl group, was studied.
アプリケーション
4-Methylpyridine was used in the synthesis of mercury (II) metallacycle.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239615-VAR:
239615-50ML:
239615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fenglin Dai et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(41), 4634-4636 (2013-04-12)
We have discovered that phenyl tosylates can be used to arylate pyridines at the C3-position using a Pd(OAc)2-1,10-phenanthroline catalyst system. We also discovered that the reaction of 4-methylpyridine with naphthyl tosylates occurred on the methyl group instead of at the
Bhaskar Nath et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7115-7126 (2012-05-09)
A series of linear coordination polymers, metallacycles of cadmium(II) and mercury(II) of flexible carboxylic acid ligands, RCH{3-CH(3)-,5-CH(3)-,6-(-OCH(2)CO(2)H)C(6)H(2)}(2), (when R = C(6)H(5), (H(2)L(1)); 2-NO(2)C(6)H(4)- (H(2)L(2)) and 3-NO(2)C(6)H(4)- (H(2)L(3))) are synthesized and characterized. [CdL(1) (py)(3)](n)·3nH(2)O (py = pyridine) is a linear coordination
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and