安全性情報
8.07049
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
for synthesis
別名:
4-Methylpyridine, 4-Picoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-626-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>500 °C
有効性
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-8.7 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
3 °C
転移温度
flash point 40 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1ccc(cc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Hemocompatible nanomaterials for biosensing: </strong>4-Methylpyridine is used as the functionalizing agent in the synthesis of the 3-n-propyl(2-amino-4-methyl)pyridium chloride ( SiAMPy+Cl-) material through a sol-gel procedure for the production of stable nanoconjugates with gold nanoparticles (AuNPs-SiAMPy+) (Lima et al., 2022).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.953 - 0.955
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体