アッセイ
99%
mp
151-154 °C (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
詳細
1,4-Dimethylpyridinium iodide is an organic salt synthesized from a mixture of 4-methylpyridine and iodomethane in 2-propanol.
アプリケーション
1,4-Dimethylpyridinium iodide has been used in the synthesis of a two-photon ratiometric fluorescent probe (DNEPI) for mitochondrial cysteine (Cys) imaging in live cells.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
376434-BULK:
376434-100G:
376434-VAR:
376434-25G:4548173993737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)