Merck
D3418
Sigma-Aldrich
4-(4-ジエチルアミノスチリル)-1-メチルピリジニウムヨージド
≥97%
別名:
4-Di-2-ASP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23IN2
CAS番号:
分子量:
394.29
Beilstein:
6101936
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
mp
214-216 °C (lit.)
蛍光検出
λex 485 nm; λem 607 nm in methanol
SMILES記法
[I-].CCN(CC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](C)cc2)cc1
InChI
1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WIPKWLIHFGTFQV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤または試薬です。
  • 有機/ポリオキソメタラートハイブリッド色素の二光子吸収
  • 一次元集光アンテナの受容体としての作用
  • 肺神経上皮小体微小環境の機能性生細胞蛍光画像化
  • モノクロモフォア型スチリルピリジニウム色素のソルバトクロミズムおよび双極子モーメントの研究
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3418-VAR:
D3418-BULK:
D3418-500MG:4548173996318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 14(2), 796-808 (1994-02-01)
Remodeling of the synaptic extracellular matrix (ECM) and its dynamic relationship with nerve terminal plasticity have been demonstrated in normal frog neuromuscular junctions (NMJs) in vivo (Chen et al., 1991). Our previous work has led to a hypothesis that extension
Shih-Wei Chou et al.
Nature communications, 8(1), 2234-2234 (2017-12-23)
Detection of water motion by the lateral line relies on mechanotransduction complexes at stereocilia tips. This sensory system is comprised of neuromasts, patches of hair cells with stereociliary bundles arranged with morphological mirror symmetry that are mechanically responsive to two
Falk Schrödl et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 44(9), 3705-3712 (2003-08-27)
The chemical coding of intrinsic choroidal neurons (ICNs) has features in common with extrinsic fibers (e.g., from the pterygopalatine ganglion) making it impossible to assess whether a neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/vasoactive intestinal polypeptide (VIP)-immunoreactive nerve fiber is of intrinsic
M Hanani et al.
Journal of pediatric surgery, 28(7), 939-941 (1993-07-01)
A simple and reliable method is described for staining the nerve plexuses of the human gastrointestinal tract in whole-mounts. The staining does not require fixation and consists of a single step of 6 to 10 minutes incubation in a solution
Zongwei Chen et al.
Human molecular genetics, 29(12), 2004-2021 (2020-03-14)
Perception of sound is initiated by mechanically gated ion channels at the tips of stereocilia. Mature mammalian auditory hair cells require transmembrane channel-like 1 (TMC1) for mechanotransduction, and mutations of the cognate genetic sequences result in dominant or recessive heritable