組成
Dye content, 98%
品質水準
mp
254-256 °C (lit.)
λmax
475 nm
SMILES記法
[I-].[H]\C(=C(\[H])c1cc[n+](C)cc1)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C16H19N2.HI/c1-17(2)16-8-6-14(7-9-16)4-5-15-10-12-18(3)13-11-15;/h4-13H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UJNFDSOJKNOBIA-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
trans-4-[4-(ジメチルアミノ)スチリル]-1-メチルピリジニウムヨウ化物(DASP)は、蛍光プローブとして使用されるヘミシアニン染料です。この蛍光特性は、溶液のpH補正により調製可能です。分子内電荷移動状態を形成する内部のねじれのために光励起されることがあります。
trans-4-[4-(ジメチルアミノ)スチリル]-1-メチルピリジニウムヨージド(DASPI)ヘミシアニン染料です。
アプリケーション
DASPは、光機能性材料の開発にさらに使用されるゼオライト結晶の蛍光を特性評価するのに使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336408-5G:
336408-1G:4548173988054
336408-BULK:
336408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Large fluorescence enhancement of a hemicyanine by supramolecular interaction with cucurbit [6] uril and its application as resettable logic gates
Dyes and Pigments, 93(1-3), 1401-1407 (2012)
Excited-State Photophysics and Dynamics of a Hemicyanine Dye in AOT Reverse Micelles
The Journal of Physical Chemistry A, 103 (18), 3378?3382-3378?3382 null
Effects of external pressure and solvent polarity on inclusion complexations of phenothiazine dyes and trans-4-[4-(dimethylamino) styryl]-1-methylpyridinium with water-soluble p-sulfonatocalix [8] arene in alcohol-water mixtures
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 63(1-2), 37-42 (2009)
Groove binding of a styrylcyanine dye to the DNA double helix: the salt effect
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 74(2-3), 231-238 (1993)
Excited-state photophysics and dynamics of a hemicyanine dye in AOT reverse micelles
The Journal of Physical Chemistry A, 103(18), 3378-3382 (1999)