Merck
344206
Sigma-Aldrich
ジスパースレッド 1
Dye content 95 %
別名:
N-エチル-N-(2-ヒドロキシエチル)-4-(4-ニトロフェニルアゾ)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N4O3
CAS番号:
分子量:
314.34
カラーインデックス番号:
11110
Beilstein:
5353614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 95%
mp
160-162 °C (lit.)
λmax
502 nm
SMILES記法
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
InChI Key
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジスパースレッド1(DR1)は、アゾベンゼン色素として使用される発色団である非線形光学(NLO)材料です。本化合物は、非線形成分の電気光学効果を高めることができ、またフォトリフラクティブ効果を改善することができる双極子ネットワークを形成することができます。
アプリケーション
DR1色素は、ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)マトリックスに取り込まれるため、光貯蔵およびフォトニクスに適用されるコーティングとして使用することができます。また、光周波数変換で使用する1,3-インダンジオンベースのガラスの3次非線形感受率(X(3))の評価に使用することができます。DR1を用いて修飾したポリテトラフルオロエチレン(PTFE)膜は、直接光照射下で物質移動特性および拡散特性を維持しており、水淡水化アプリケーションに使用できます。
特徴および利点
芳香族高分子にこのbenchmark dipolar chromophoreを組み込むことで電気光学ポリマ-フィルムのモデルが得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
344206-25G:
344206-VAR:
344206-5G:
344206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix.
Pawlicka A, et al.
Cellulose, 25(3), 2083-2090 (2018)
A calix (4) resorcinarene-based hyper-structured molecule bearing disperse red 1 as the chromophore with enhanced photorefractive performance under non-electric field.
Zong W, et al.
Dyes and Pigments, 160(10), 579-586 (2019)
Water desalination using visible light by disperse red 1 modified PTFE membrane.
Fujiwara M.
Desalination, 404(1), 79-86 (2017)
Polymeric electrooptic composite based on Disperse Red and its derivatives for use in photonics
Burunkova YE, et al.
Journal of Optical Technology, 77(10), 643-648 (2010)
Arylmethylene-1, 3-indandione based molecular glasses: Third order optical non-linearity.
Seniutinas G, et al.
Dyes and Pigments, 95(1), 33-40 (2012)