Merck
367648
Sigma-Aldrich
ディスパースブルー14
Dye content 97 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O2
CAS番号:
分子量:
266.29
カラーインデックス番号:
61500
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
96.5-103.5%
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI Key
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367648-BULK:
367648-5G:
367648-VAR:
367648-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4