Merck
215643
Sigma-Aldrich
ディスパースブルー1
Dye content 30 %
別名:
1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N4O2
CAS番号:
分子量:
268.27
カラーインデックス番号:
64500
Beilstein:
925672
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
組成
Dye content, 30%
mp
332 °C
溶解性
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
InChI Key
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスパースブルー1は灰色~黒色の粉末です。分散染料は水に溶けないことが知られており、繊維を構成するポリマーの疎水性領域に溶解して懸濁液または分散液として基材に塗布されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215643-VAR:
215643-5G:4548173931777
215643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A Cruz et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 44(4), 159-166 (2001-09-29)
A sequential anaerobic/aerobic treatment process was used to biodegrade the azo dye disperse blue 79 (DB79). The integrated process was successfully tested and operated for the mineralization of the DB79 dye until a concentration of 120 mg/l in 96 h.
Disperse Blue 1.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 139-148 (1990-01-01)
Nat. Toxicology Program
Report on Carcinogens (12th Ed. ) (2011)
Disperse Blue 1.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III112-III113 (2004-01-01)
M Saquib et al.
Journal of environmental management, 88(2), 300-306 (2007-05-11)
The photocatalytic degradation of a dye derivative, C.I. disperse blue 1 (1), has been investigated under UV light irradiation in the presence of TiO2 and H2O2 under a variety of conditions. The degradation was studied by monitoring the change in