Merck
215686
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
別名:
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15N3O2
CAS番号:
分子量:
269.30
カラーインデックス番号:
11855
Beilstein:
1915225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, 30%
mp
268-270 °C (lit.)
λmax
357 nm
&ε; (減衰係数)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
InChI Key
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disperse Yellow 3 [2-(4′-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) belongs to the class of monoazo (heterocyclic) dyes. It is carcinogenic in nature.
生物化学的/生理学的作用
Disperse Yellow 3 has been used to study its degradation process by P. ostreatus using reversed phase high performance liquid chromatography (HPLC) and UV–visible spectrophotometry.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215686-50G:
215686-BULK:
215686-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
HPLC and spectrophotometric analysis of biodegradation of azo dyes by Pleurotus ostreatus
Zhao X
Dyes and Pigments, 73, 322-325 (2007)
Peroxidase-Catalyzed Oxidation of Azo Dyes: Mechanism of Disperse Yellow 3 Degradation
Spadaro J.T and Renganathan V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 312, 301-307 (1994)
J T Spadaro et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 312(1), 301-307 (1994-07-01)
Disperse Yellow 3 [2-(4'-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) (I) is an important yellow dye used in industry and is also a carcinogen. Earlier we demonstrated that lignin-degrading cultures of white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium degrade DY3 to CO2. In this report, we have examined
P S Gray et al.
Cytobios, 25(99-100), 175-182 (1979-01-01)
Azo dyes have been shown to be mutagenic and toxic in a variety of organisms. The azo dye, Dispersion Yellow 3 is a pollutant in the river water supply of Northern Georgia. Preliminary and definitive studies have indicated that it
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)