Merck
D12007
Sigma-Aldrich
2,6-ジアミノアントラキノン
97%
別名:
2,6-Anthraquinonyldiamine, 2,6-Diamino-9,10-anthracenedione, 2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, 2,6-Diamino-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N2O2
CAS番号:
分子量:
238.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>325 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)c3cc(N)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6H,15-16H2
InChI Key
WQOWBWVMZPPPGX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D12007-5G:
D12007-VAR:
D12007-100G:
D12007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hisato Matsumoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(31), 6575-6583 (2017-07-28)
We report anthracene-diurea compounds which behave as anion sensors based on the fluorescence emission regulated by the substitution position on the anthracene ring. Anthracene-diurea compounds exhibit different excited-state intermolecular proton transfer (ESIPT) reactions depending on the pattern of the substituents.