Merck
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-ジクロロアントラキノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Cl2O2
CAS番号:
分子量:
277.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
201.5-203 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
InChI Key
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D56403-25G:
D56403-BULK:
D56403-5G:
D56403-100G:
D56403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3