Merck
C23209
Sigma-Aldrich
1-クロロアントラキノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H7ClO2
CAS番号:
分子量:
242.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI Key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C23209-BULK:
C23209-100G:
C23209-500G:
C23209-VAR:
C23209-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yue Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1801368-1801368 (2019-01-16)
Disperse reactive dyes with appropriate chemical structure are key for the coloration of natural fibers in the water-free environmentally friendly medium of supercritical carbon dioxide with various advantages. The objective of this work is to design and synthesize a novel