Merck
79610
Sigma-Aldrich
五酸化リン
desiccant, with moisture indicator
別名:
シカペント®, 無水リン酸, 酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
P2O5
CAS番号:
分子量:
141.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
フォーム:
powder, crystals or granules
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
フォーム
powder, crystals or granules
品質
with moisture indicator
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
五酸化二リン(P2O5)はリン酸化物です。Pictet-Gams合成に用いられています。五酸化二リンは、アルミナ支持体を用いた1,5-ベンゾジアゼピン誘導体の無溶媒マイクロ波合成に用いられています。
アプリケーション
五酸化二リンは、七酸化二塩素(Cl2O7)の合成に用いられています。
法的情報
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79610-VAR:
79610-500G:
79610-100G:
79610-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Radek Pohl et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(16), 4693-4705 (2015-03-24)
Systematic structure-activity studies on a diverse family of nucleoside phosphonic acids has led to the development of potent antiviral drugs such as HPMPC (CidofovirTM), PMEA (AdefovirTM), and PMPA (TenofovirTM), which are used in the treatment of CMV-induced retinitis, hepatitis B
Jae-Hyung Ahn et al.
Microbial ecology, 68(2), 271-283 (2014-04-01)
The effects of water-saving irrigation on emissions of greenhouse gases and soil prokaryotic communities were investigated in an experimental rice field. The water layer was kept at 1-2 cm in the water-saving (WS) irrigation treatment and at 6 cm in
Alumina/phosphorus pentoxide (APP) as an efficient reagent for the synthesis of 1, 5-benzodiazepines under microwave irradiation.
Kaboudin B and Navaee K.
Heterocycles, 1443-1446 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 836-836 (1994)