Merck
223921
Sigma-Aldrich
アスカライト®
Sodium hydroxide-coated silica, 20-30 mesh
別名:
Ascarite CO2 adsorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
granular
粒径
20-30 mesh
SMILES記法
[Na+].[O-H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスカライト®は、主に二酸化炭素吸着剤として使用される水酸化ナトリウム被覆シリカです。これはオリジナルのアスカライトの第2世代であり、顆粒状アスベストに由来します。アスカライトは、二酸化炭素(および酸性ガス)を迅速かつ定量的に吸着し、多くの分析や微量分析手順、生理学的研究などに役立ちます。
アプリケーション
二酸化炭素(CO2)吸収剤として、アスカライト®が使用できます。
特徴および利点
本物質は自己指示的であり、炭酸ナトリウムの生成により、狭いゾーン内で徐々に色が変化します(白色に)。
法的情報
Ascarite is a registered trademark of Arthur H. Thomas Co.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223921-100G-PW:
223921-VAR:
223921-BULK:
223921-500G-PW:
223921-500G:4548173118598
223921-2.5KG:
223921-100G:4548173242491
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reduction of [11C] CO2 to [11C] CO using solid supported zinc.
Dahl K, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 60(13), 624-628 (2017)
Highly selective iron-based Fischer?Tropsch catalysts activated by CO2-containing syngas
Chun D H, et al.
J. Catal., 317, 135-143 (2014)
J Jayaramudu et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 622-627 (2013-03-19)
The development of commercially viable "green products", based on natural resources for the matrices and reinforcements, in a wide range of applications, is on the rise. The present paper focuses on Sterculia urens short fiber reinforced pure cellulose matrix composite
Qiang Yu et al.
Bioresource technology, 129, 592-598 (2013-01-12)
Liquid hot water (LHW), dilute hydrochloric acid (HCl) and dilute sodium hydroxide (NaOH) were applied to sugarcane bagasse (SB). Application of the same analytical methods and material balance approaches facilitated meaningful comparisons of glucose and xylose yields from combined pretreatment
Weiqing Liu et al.
Carbohydrate polymers, 93(1), 199-206 (2013-03-08)
Dissolution of waxy corn starch in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIMAc) was qualitatively studied and compared with gelatinisation process in water. The rheological properties of starch-EMIMAc solutions were investigated in dilute and semi-dilute regions, from 0.1 to 10 wt% over temperature range