グレード
ACS reagent
drying agent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
フォーム
powder or chunks
不純物
≤0.005 meq/g free acid (as HClO4)
≤0.025 meq/g free alkali (as MgO)
≤8% water
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Preparation of α-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63095-250G:
63095-VAR:
63095-BULK:
63095-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック