Merck
234591
Sigma-Aldrich
ラウリン酸メチル
99.5%
別名:
ドデカン酸メチル, ラウリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CO2CH3
CAS番号:
分子量:
214.34
Beilstein:
1767780
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.5%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
食物アレルゲン
no known allergens
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケイ藻土担持Pd-M(M=Cu、Co、Ni)バイメタルナノ触媒によって促進されるラウリン酸メチルの水素化が報告されています。四塩化炭素および二硫化炭素溶液中のラウリン酸メチルのIR 吸収スペクトルが、ω-メチル基およびα-メチレン基において重水素化された誘導体のスペクトルと比較されています
アプリケーション
ラウリン酸メチルは、二級アミド界面活性剤であるN-メチルラウロイルエタノールアミドの選択的合成で使用されています。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
282.2 °F - closed cup
引火点(℃)
139 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234591-5G:
234591-BULK:
234591-2.5G:
234591-25G:
234591-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The infrared absorption spectra of deuterated esters: III. Methyl laurate.
Jones RN.
Canadian Journal of Chemistry, 40(2), 301-320 (1962)
Christian Lipok et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-28)
A closed atmospheric pressure chemical ionization (APCI) ion source as interface between a gas chromatograph (GC) and a triple quadrupole mass spectrometer (QqQ-MS) was developed. The influence of different ion source conditions, such as humidity, make-up gas flow, and the
D A Dimas et al.
AAPS PharmSciTech, 1(2), E16-E16 (2004-01-20)
The effects of coating thickness, type of adhesive, and type and concentration of enhancer on the mechanical properties of two acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) were investigated using a 2(4) factorial design and an optimization technique. Sixteen formulations containing 0% or
Y Komata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(5), 705-708 (1994-05-01)
The effect of long chain fatty acid (FA) and its analogs on the accumulation of thiamine disulfide (TDS) in rat skin using propylene glycol as a vehicle was studied in vitro. Lauric acid (12:0) increased the accumulation of TDS in
E Barboza-Silva et al.
Oral microbiology and immunology, 24(4), 265-271 (2009-07-04)
The arginine deiminase system (ADS) of oral bacteria is a major generator of alkali (ammonia) in dental plaque and is considered to have anticaries effects. However, many of the antimicrobial agents used in oral care products may reduce alkali production