Merck
S5376
Sigma-Aldrich
ステアリン酸メチル
~99% (GC)
別名:
オクタデカン酸メチル, ステアリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CO2CH3
CAS番号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786213
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
~99% (GC)
品質水準
形状
powder
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸メチルまたはオクタデカン酸メチルは、飽和メチルエステルであり、植物油から生産されるバイオディーゼル脂肪酸メチルエステル(FAME)の代表的な分子です。ステアリン酸メチルは、天然チョウジ油の中に存在します。
アプリケーション
ステアリン酸メチルは、以下のリファレンススタンダードとして使用されています。
  • バイオディーゼルの脂肪酸メチルエステルにおけるステアリン酸メチルの絶対量の評価のためのガスクロマトグラフィー(GC)
  • GCによる新鮮なラム肉の筋肉内脂肪酸プロファイルの評価
  • 薄層クロマトグラフィーによる、エステル転移反応生成物の定量解析
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5376-VAR:
S5376-1G:
2019235:
S5376-BULK:
S5376-5G:
S5376-10G:
S5376-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of genotype and environment on biodiesel quality prepared from Indian mustard (Brassica juncea) grown in Australia
Wilkes MA, et al.
Industrial Crops and Products, 48, 124-132 (2013)
Characterization and catalytic performance of potassium loaded on rice husk silica and zeolite nay for transesterification of jatropha seed oil
Montalbo KD, et al.
Quimica nova, 36(8), 1116-1120 (2013)
Incorporation of thyme leaves in the diet of pregnant and lactating ewes: Effect on the fatty acid profile of lamb
Nieto G, et al.
Small Ruminant Research, 105(1-3), 140-147 (2012)
Effects of specific fatty acid methyl esters on diesel fuel lubricity
Geller DP and Goodrum JW
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 83(17-18), 2351-2356 (2004)
Volatile components of clove essential oil (Eugenia caryophyllus Spreng): neutral fraction
Muchalal M and Crouzet J
Agricultural and Biological Chemistry, 49(6), 1583-1589 (1985)